Få mere at vide
(S)-Tetrahydro-Alpha-(1-methylethyl)-2-oxo-1(2H)-pyrimidineacetic Acid-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Tetrahydro-alpha-(1-methylethyl)-2-oxo-1(2H)-pyrimidineacetic Acid-d8 |
| CAS | 1323257-58-4 |
| Molekylær formel | C9H8D8N2O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (alphaS)-Tetrahydro-alpha-(1-methylethyl)-2-oxo-1(2H)-pyrimidineacetic Acid-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16N2O3/c1-6(2)7(8(12)13)11-5-3-4-10-9(11)14/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,10,14)(H,12,13)/i1D3,2D3,6D,7D |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])(N1CCCNC1=O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,3,4,4,4-pentadeuterio-2-(2-oxo-1,3-diazinan-1-yl)-3-(trideuteriomethyl)butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.28 |
| Formel vægt | 208.1663 |