Få mere at vide
(S)-(-)-Tetrahydro-3-furoinsyre, 97%
Artikelnummer. 15472739
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15472739 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15472739 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66392.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 168395-26-4 | C5H8O3 | 116,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 168395-26-4
Molekylær formel C5H8O3
Molekylvægt (g/mol) 116.12
MDL nummer MFCD07369984
InChI nøgle BOTREHHXSQGWTR-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-tetrahydrofuran-3-carboxylic acid, 3s-oxolane-3-carboxylic acid, s-tetrahydro-3-furancarboxylic acid, s-tetrahydro-3-furoic acid, s-tetrahydro-furan-3-carboxylic acid, 3s-tetrahydrofuran-3-carboxylic acid, l-tetrahydrofuran-3-carboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, tetrahydro-, 3s, 3s-3-oxolanecarboxylic acid, s, ?-tetrahydro-3-furancarboxylic acid
PubChem CID 40784874
IUPAC navn oxolan-3-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1CCOC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-Tetrahydro-3-furoic acid
Farve Gul til Brun
Mængde 1 g
Beilstein 1281203
Formel vægt 116.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske