Få mere at vide
(S)-tert-Leucinol, 95%
Artikelnummer. 10085293 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10085293 5 g Glasflaske 5g
10706953 250 mg Glasflaske 250mg
10504023 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10085293 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 377530050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2104.51 DKK
    1893.65 DKK / 5g
    Spare 210.86 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
CAS: 112245-13-3 | C6H16NO | 118,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112245-13-3
Molekylær formel C6H16NO
Molekylvægt (g/mol) 118.20
MDL nummer MFCD00192250
InChI nøgle JBULSURVMXPBNA-RXMQYKEDSA-O
Synonym l-tert-leucinol, s-tert-leucinol, 2s-2-amino-3,3-dimethylbutan-1-ol, 2s-2-amino-3,3-dimethyl-butan-1-ol, s-2-amino-3,3-dimethylbutanol, s-2-amino-3,3-dimethyl-1-hydroxybutane, r---tert-leucinol, 1-butanol, 2-amino-3,3-dimethyl-, 2s
PubChem CID 2734079
SMIL CC(C)(C)[C@H]([NH3+])CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-tert-Leucinol
Infrarødt spektrum Autentisk
Farve Hvid eller farveløs
Emballage Glasflaske
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Specifik rotation +34° til +40° (25 °C, 589 nm) (c=1,5, EtOH)
Tæthed 90g/mL
Specifik rotationstilstand +37,50 (20,00 °C c=2,EtOH)
Mængde 5 g
Fysisk form Krystallinsk lavsmeltende masse eller væske
Analyseprocentområde 95%
Lineær formel (CH3)3CCH(NH2)CH2OH
IUPAC navn (2S)-1-hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-aminium
Formel vægt 117.19
Procent renhed ≥94%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-tert-Leucinol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.