Få mere at vide
(S)-tert-butylsulfinamid, TRC
Artikelnummer. 30342312
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30342312 1 g
1 options
Artikelnummer. 30342312 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6937551G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-tert-Butylsulfinamide
CAS 343338-28-3
Molekylær formel C4H11NOS
Mængde 1 g
Synonym [S(S)]-2-Methyl-2-propanesulfinamide, (S)-(-)-2-Methyl-2-propanesulfinamide, (S)-(-)-tert-Butanesulfinamide, (S)-(-)-tert-Butyl sulfinamide, (S)-2-Methyl-2-propanesulfinamide, (S)-tert-Butanesulfinamide
InChI formel InChI=1S/C4H11NOS/c1-4(2,3)7(5)6/h5H2,1-3H3/t7-/m0/s1
SMIL CC(C)(C)[S@](=O)N
IUPAC navn 2-methylpropan-2-sulfinamid
Molekylvægt (g/mol) 121.2
Formel vægt 121.0561