Få mere at vide
(S)-tert-butylsulfinamid, 97+%, (> 98,0 % ee), Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-tert-Butylsulfinamide |
| CAS min % | 97.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 101 °C |
| Farve | Hvid |
| Enantiomert overskud | 98,0% min. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (CH3)3CSONH2 |
| Vis mere |