Få mere at vide
(S)-tert-Butylsulfinamide, 97+%, (>98.0% ee), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10257983 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10257983 1 g Glasflaske 1g
10267983 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10257983 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 391080010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 343338-28-3
Molekylær formel C4H11NOS
Molekylvægt (g/mol) 121.2
MDL nummer MFCD05861480
InChI nøgle CESUXLKAADQNTB-ZETCQYMHSA-N
Synonym s---2-methyl-2-propanesulfinamide, s-2-methylpropane-2-sulfinamide, s-tert-butanesulfinamide, s---tert-butanesulfinamide, s---t-butylsulfinamide, s---tert-butylsulfinamide, s-2-methyl-2-propanesulfinamide, s-tert-butylsulfinamide, s---t-butylmethylsulfinamide, s-t-butyl sulfinamide
PubChem CID 11355477
IUPAC navn 2-methylpropan-2-sulfinamid
SMIL CC(C)(C)S(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-tert-Butylsulfinamide
CAS min % 97.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 101°C
Farve Hvid
Enantiomert overskud 98.0% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CSONH2
Mængde 1 g
Merck Index 15, 3607
Formel vægt 121.2
Procent renhed 97+%
Fysisk form Krystallinsk pulver