Få mere at vide
S-tert-Butyl-L-cysteinhydrochlorid, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-tert-Butyl-L-cysteine hydrochloride |
| Farve | Hvid |
| Molekylær formel | C7H16ClNO2S |
| Synonym | s-tert-butyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys tbu-oh.hcl, h-cys tbu-oh hcl, s-t-butyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys tbu-ohhcl, s-tert-butyl-l-cysteine-hydrogen chloride 1/1, 2r-2-amino-3-tert-butylsulfanyl propanoic acid hydrochloride, pubchem19026, h-cys but-oh hcl, h-cys but-oh hydrochloride |
| InChI nøgle | MHBMYFJKEBCMDR-JEDNCBNOSA-N |
| SMIL | CC(C)(C)SCC(C(=O)O)N.Cl |
| IUPAC navn | (2R)-2-amino-3-tert-butylsulfanylpropansyre;hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.72 |
| Mængde | 25 g |
| PubChem CID | 17750295 |
| Vis mere |