Få mere at vide
S-tert-Butyl-L-cysteine hydrochloride, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-tert-Butyl-L-cysteine hydrochloride |
| Farve | Hvid |
| Molekylær formel | C10H16Si2 |
| Synonym | 1,4-bis dimethylsilyl benzene, benzene, 1,4-bis dimethylsilyl, p-phenylenebis dimethylsilane, 1,4-phenylenebis dimethylsilane, p-bis dimethylsilyl benzene, silane, p-phenylenebis dimethyl, silane, 1,4-phenylenebis dimethyl, 1,4 bis dimethylsilyl benzene |
| InChI nøgle | UHXCHUWSQRLZJS-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C[Si](=C1C=CC(=[Si](C)C)C=C1)C |
| IUPAC navn | (4-dimethylsilylidencyclohexa-2,5-dien-1-yliden)-dimethylsilan |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.41 |
| Mængde | 5 g |
| PubChem CID | 6328729 |
| Vis mere |