Få mere at vide
(S)-tert-butyl 3-aminopiperidin-1-carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30411439
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30411439 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30411439 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS960110100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-tert-Butyl 3-Aminopiperidine-1-carboxylate
CAS 625471-18-3
Molekylær formel C10H20N2O2
Mængde 100 mg
Synonym 1-Piperidinecarboxylic acid','3-amino-','1,1-dimethylethyl ester','(3S)-, (3S)-Aminopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, (S)-1-Boc-3-aminopiperidine, (S)-1-tert-Butoxycarbonyl-3-aminopiperidine, (S)-3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine, (S)-3-Amino-1-Boc-Piperidine, (S)-3-Aminopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, (S)-tert-Butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, 1,1-Dimethylethyl (3S)-3-aminopiperidine-1-carboxylate, 1,1-dimethylethyl (3S)-3-aminopiperidine-1-carboxylate, 3-Aminopiperidine-1-carboxylic acid (S)-tert-butyl ester, tert-Butyl (3S)-3-aminopiperidine-1-carboxylate, tert-Butyl (3S)-3-aminopiperidine-1-carboxylate, tert-Butyl (S)-3-aminopiperidine-1-carboxylate, (3S)-3-Amino-1-tert-butoxycarbonylpiperidine
InChI formel InChI=1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(11)7-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3/t8-/m0/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H](N)C1
IUPAC navn tert-butyl (3S)-3-aminopiperidin-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 200.28
Formel vægt 200.1525