Få mere at vide
(S)-tert-Butyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-6-hydroxyhexanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-tert-Butyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-6-hydroxyhexanoate |
| CAS | 213176-15-9 |
| Molekylær formel | C15H29NO5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-6-hydroxy-L-norleucine-1,1-dimethylethyl Ester |
| SMIL | BrC(C=C(C1=CC=C(Br)C=C1)C=C2)=C2Br |
| Molekylvægt (g/mol) | 303.39 |