Få mere at vide
(S)-tert-Butyl 2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30949046
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1kg
25g
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30949046 500 g 500g
30936267 1 kg 1kg
30930778 5 g 5g
30931299 100 g 100g
30935713 10 g 10g
30930693 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30949046 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD12430500g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-tert-Butyl 2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
CAS 2748-02-9
Molekylær formel C10H22ClNO2
MDL nummer MFCD00038906
Mængde 500 g
SMIL CC(C)C[C@H](N)C(OC(C)(C)C)=O.Cl
Molekylvægt (g/mol) 223.74
Procent renhed 98%