Få mere at vide
(S)-Terfenadine N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 17923656
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17923656 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17923656 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0055.15
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(S)-Terfenadine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-Terfenadine N-Oxide
CAS 2732309-85-0
Analyt- eller komponentnavne (S)-Terfenadine N-Oxide
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C32 H41 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Piperidinebutanol, α-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-4-(hydroxydiphenylmethyl)-, 1-oxide
InChI formel InChI=1S/C32H41NO3/c1-31(2,3)26-18-16-25(17-19-26)30(34)15-10-22-33(36)23-20-29(21-24-33)32(35,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29-30,34-35H,10,15,20-24H2,1-3H3/t29?,30-,33?/m0/s1
SMIL CC(C)(C)c1ccc(cc1)[C@@H](O)CCC[N+]2([O-])CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn (1S)-1-(4-tert-butylphenyl)-4-[4-[hydroxy(diphenyl)methyl]-1-oxidopiperidin-1-ium-1-yl]butan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 487.67
Mængde 25 mg
Formel vægt 487.3086 g/mol