missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-Tenofovir Disoproxil Fumarate, TRC

Artikelnummer. 30137354
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137354 25 mg
17940525 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137354 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT01850625MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1432630-26-6
Molekylær formel C19 H30 N5 O10 P . C4 H4 O4
Molekylvægt (g/mol) 635.5149
Synonym 5-[[(1S)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-2,4,6,8-tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid 1,9-bis(1-methylethyl) ester 5-oxide (2E)-2-butenedioate, 5-[[(1S)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-2,4,6,8-tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid 1,9-bis(1-methylethyl) ester 5-oxide (E)-2-butenedioate (1:1), (S)-Tenofovir Disoproxil Fumarate
IUPAC navn [[(2S)-1-(6-aminopurin-9-yl)propan-2-yl]oxymethyl-(propan-2-yloxycarbonyloxymethoxy)phosphoryl]oxymethyl propan-2-yl carbonate;(E)-but-2-enedioic acid
SMIL CC(C)OC(=O)OCOP(=O)(CO[C@@H](C)Cn1cnc2c(N)ncnc12)OCOC(=O)OC(C)C.OC(=O)\C=C\C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-Tenofovir Disoproxil Fumarate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C19H30N5O10P.C4H4O4/c1-12(2)33-18(25)28-9-31-35(27,32-10-29-19(26)34-13(3)4)11-30-14(5)6-24-8-23-15-16(20)21-7-22-17(15)24;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-8,12-14H,6,9-11H2,1-5H3,(H2,20,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t14-;/m0./s1
Formel vægt 635.184
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.