missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-Tenofovir Disoproxil Fumarate, Mikromol™
Beskrivelse
(S)-Tenofovir Disoproxil Fumarate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Tenofovir Disoproxil Fumarate |
| CAS | 1432630-26-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | (S)-Tenofovir Disoproxil Fumarate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H30 N5 O10 P . C4 H4 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 5-[[(1S)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-2,4,6,8-tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid 1,9-bis(1-methylethyl) ester 5-oxide (2E)-2-butenedioate, 5-[[(1S)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-2,4,6,8-tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid 1,9-bis(1-methylethyl) ester 5-oxide (E)-2-butenedioate (1:1), (S)-Tenofovir Disoproxil Fumarate, Tenofovir Disoproxil Related Compound A as Fumarate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H30N5O10P.C4H4O4/c1-12(2)33-18(25)28-9-31-35(27,32-10-29-19(26)34-13(3)4)11-30-14(5)6-24-8-23-15-16(20)21-7-22-17(15)24;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-8,12-14H,6,9-11H2,1-5H3,(H2,20,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t14-;/m0./s1 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)OCOP(=O)(CO[C@@H](C)Cn1cnc2c(N)ncnc12)OCOC(=O)OC(C)C.OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| IUPAC navn | [[(2S)-1-(6-aminopurin-9-yl)propan-2-yl]oxymethyl-(propan-2-yloxycarbonyloxymethoxy)phosphoryl]oxymethyl propan-2-yl carbonate;(E)-but-2-enedioic acid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?