Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (S)-(-)-Sulpiride
Beskrivelse
(S)-(-)-Sulpiride is an active enantiomer. Selective D2-like dopamine antagonist (Ki values are ∼ 0.015, ∼ 0.013, 1, ∼ 45 and ∼ 77 μM at D2, D3, D4, D1 and D5 receptors respectively).
Racemate also available.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(-)-Sulpiride |
| CAS | 23672-07-3 |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C15H23N3O4S |
| Formel vægt | 341.42 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 341.426 |