Få mere at vide
S-Sulfo-L-cysteine Sodium Salt (~85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-Sulfo-L-cysteine Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO5S2.Na/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9;/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8,9);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1 |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 222.9585 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |