Få mere at vide
S-Sodium Ethanethiosulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-Sodium Ethanethiosulfonate |
| CAS | 31999-88-9 |
| Molekylær formel | C2H5O2NaS2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Ethanesulfonothioic acid','sodium salt (1:1) (ACI), Ethanesulfonic acid','thio-','sodium salt (8CI), Ethanesulfonothioic acid','sodium salt (9CI), S-Sodium ethanethiosulfonate, Sodium ethanethiosulfonate, Thioethanesulfonic acid sodium salt, Ethanesulfonothioic acid sodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6O2S2.Na/c1-2-6(3,4)5;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CCS(=O)(=S)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;1-sulfidosulfonylethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.18 |
| Formel vægt | 147.9629 |