Få mere at vide
(S)-SNAP5114, MedChemExpress
Artikelnummer. 16416587
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16416587 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16416587 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103504
MedChemExpress (S)-SNAP5114 is a selective GABA transport inhibitor, with IC50 values of 5 μM and 21 μM for hGAT-3 and rGAT-2, respectively. (S)-SNAP5114 is an anticonvulsant drug.
(S)-SNAP5114 is a selective GABA transport inhibitor, with IC50 values of 5 μM and 21 μM for hGAT-3 and rGAT-2, respectively. (S)-SNAP5114 is an anticonvulsant drug.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-SNAP5114
CAS 157604-55-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H35NO6
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (197.78 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C([C@@H]1CN(CCOC(C2=CC=C(OC)C=C2)(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=C(OC)C=C4)CCC1)O
Molekylvægt (g/mol) 505.6
Formel vægt 505.6
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation