Få mere at vide
(S)-Silodosin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Silodosin |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H32F3N3O4/c1-17(30-8-12-34-21-5-2-3-6-22(21)35-16-25(26,27)28)13-18-14-19-7-10-31(9-4-11-32)23(19)20(15-18)24(29)33/h2-3,5-6,14-15,17,30,32H,4,7-13,16H2,1H3,(H2,29,33)/t17-/m0/s1 |
| Formel vægt | 495.2345 |