missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-Selisistat, MedChemExpress
Beskrivelse
(S)-Selisistat ((S)-EX-527) is a potent and selective SIRT1 inhibitor, with an IC50 of 98 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Selisistat |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 848193-68-0 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H13ClN2O |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | (S)-EX-527 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (402.07 mM) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?