Få mere at vide
(S)-Scoulerine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Scoulerin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO4/c1-23-17-4-3-11-7-15-13-9-16(21)18(24-2)8-12(13)5-6-20(15)10-14(11)19(17)22/h3-4,8-9,15,21-22H,5-7,10H2,1-2H3/t15-/m0/s1 |
| Formel vægt | 327.1471 |
| Procent renhed | >95% |