missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-Salsoline Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Salsoline Hydrochloride |
| CAS | 881-26-5 |
| Molekylær formel | C11 H15 N O2 • HCl |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | (1S)-1,2,3,4-Tetrahydro-7-methoxy-1-methyl-6-isoquinolinol Hydrochloride, (-)-Salsoline, (1S)-1,2,3,4-Tetrahydro-7-methoxy-1-methyl-6-Isoquinolinol Hydrochloride, (1S)-7-Methoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6-ol Hydrochloride, (S)-Salsoline Hydrochloride, 7-O-Methylsalsolinol Hydrochloride, Methoxysalsolinol Hydrochloride, O7-Methylsalsolinol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO2.ClH/c1-7-9-6-11(14-2)10(13)5-8(9)3-4-12-7;/h5-7,12-13H,3-4H2,1-2H3;1H/t7-;/m0./s1 |
| SMIL | C[C@H]1C2=CC(OC)=C(O)C=C2CCN1.Cl |
| IUPAC navn | (S)-7-methoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6-ol hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.7 |
| Formel vægt | 229.09 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?