missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S,S,S)-Enalapril Maleate, TRC

Artikelnummer. 30040545
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040545 100 mg
30010476 250 mg
30006529 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040545 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE555250100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 76095-16-4
Synonym Enalapril Maleate∣L-Proline, N-[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-L-alanyl-, (2Z)-2-butenedioate (1:1)∣L-Proline, 1-[N-[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-L-alanyl]-, (S)-, (Z)-2-butenedioate (1:1)∣Acapril∣Acetensil∣Alphrin∣Amprace∣Analept∣Antiprex∣BQL∣Benalipril∣Biocronil∣Bitensil∣Cardiovet∣Controlvas∣Converten∣Convertin∣ENAP∣Ednyt∣Elfonal∣Enacard∣Enace∣Enaladil∣Enalapril LPH∣Enalapril maleate∣Enaloc∣Enapren∣Enapril∣Enaprin∣Enaril∣Envas∣Ezapril∣Glioten∣Hipoartel∣Hytrol∣Innovace∣Innovade∣Inoprilat∣Invoril∣Kenopril∣Lapril∣Lotrial∣MK 421∣MK 421 maleate∣Minipril∣Naprilene∣Naritec∣Nuril∣Olivin∣Pres∣Presil∣Pressotec∣Renavace∣Renitec∣Renitek∣Reniten∣Renivace∣Repantril∣Sintec∣Tenace∣Unaril∣Unipril∣Vasopril∣Vasotec∣Xanef

Tekniske data

Format Neat
Molekylær formel C24H32N2O9
Molekylvægt (g/mol) 492.52, 492.53
InChI nøgle OYFJQPXVCSSHAI-BMSLDGIRSA-N
SMIL OC(=O)\C=C/C(O)=O.CCOC(=O)[C@@H](CCC1=CC=CC=C1)N[C@@H](C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
IUPAC navn (2S)-1-[(2S)-2-{[(2R)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino}propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid; (2Z)-but-2-enedioic acid
Produkttype Metabolite∣API
Mængde 100 mg
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.