Få mere at vide
(S,S)-Palonosetron Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30425705
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30425705 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30425705 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP165800250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palonosetron Hydrochloride
CAS 135729-62-3
Molekylær formel C19 H24 N2 O . Cl H
Mængde 250 mg
Synonym 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one','2-[(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-','hydrochloride (1:1)','(3aS)-, 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one','2-(1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-','monohydrochloride','[S-(R*,R*)]-, 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one','2-(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-','monohydrochloride','(3aS)- (9CI), Aloxi, Onicit, Palonosetron hydrochloride, RS 25259-197
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O.ClH/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-21(19)17-12-20-9-7-13(17)8-10-20;/h2,4,6,13,15,17H,1,3,5,7-12H2;1H/t15-,17-;/m1./s1
SMIL Cl.O=C1N(C[C@H]2CCCc3cccc1c23)[C@@H]4CN5CCC4CC5
IUPAC navn (3aS)-2-[(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]oktan-3-yl]-3a,4,5,6-tetrahydro-3H-benzo[de]isoquinolin-1-one; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 332.87
Formel vægt 332.1655