missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S,S)-Palonosetron-d3 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S,S)-Palonosetron-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1246816-81-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C19H22D3ClN2O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (3aS)-2-(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-benz[de]isoquinolin-1-one-d3 Hydrochloride, Aloxi-d3, Onicit-d3, RS-25259-197-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2O.ClH/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-21(19)17-12-20-9-7-13(17)8-10-20;/h2,4,6,13,15,17H,1,3,5,7-12H2;1H/t15-,17-;/m1./s1/i11D2,17D; |
| SMIL | O=C(N([C@@]1([2H])[C@@H](CC2)CC[N@@]2C1)C3([2H])[2H])C4=CC=CC5=C4[C@]3([H])CCC5.Cl |
| IUPAC navn | (3aS)-3,3-dideuterio-2-[(3S)-3-deuterio-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl]-3a,4,5,6-tetrahydrobenzo[de]isoquinolin-1-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 335.89 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?