missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S,S)-(+)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminocobalt(ii), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S,S)-(+)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminocobalt(ii) |
| CAS | 188264-84-8 |
| Molekylær formel | C36H52CoN2O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (SP-4-2)-[[2,2'-[(1S,2S)-1,2-Cyclohexanediylbis[(nitrilo-kN)methylidyne]]bis[4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenolato-kO]](2-)]cobalt, (S,S)-Jacobsen HKR catalyst |
| InChI formel | InChI=1S/C36H54N2O2.Co/c1-33(2,3)25-17-23(31(39)27(19-25)35(7,8)9)21-37-29-15-13-14-16-30(29)38-22-24-18-26(34(4,5)6)20-28(32(24)40)36(10,11)12;/h17-22,29-30,39-40H,13-16H2,1-12H3;/q;+2/p-2/t29-,30-;/m0./s1 |
| SMIL | CC(C)(C)c1cc2C=[N]3[C@H]4CCCC[C@@H]4[N]5=Cc6cc(cc(c6O[Co]35Oc2c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 603.74 |
| Formel vægt | 603.3361 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?