Få mere at vide
(S)-(+)-S-Methyl-S-phenylsulfoximine, 97%
Artikelnummer. 11342616
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11342616 250 mg 250mg
11332616 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11342616 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L08618.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33903-50-3 | C7H9NOS | 155.215 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 33903-50-3
Molekylær formel C7H9NOS
Molekylvægt (g/mol) 155.215
MDL nummer MFCD00151461
InChI nøgle YFYIDTVGWCYSEO-JTQLQIEISA-N
Synonym s-+-s-methyl-s-phenylsulfoximine, s-+-s-methyl-s-phenylsulfoximine ee, s-imino methyl phenyl-??-sulfanone, r---s-methyl-s-phenylsulfoximine ee, imino-methyl-oxo-phenyl-$l^ 6, s-+-s-methyl-s-phenylsulphoximine, sulfoximine,s-methyl-s-phenyl-, s s
PubChem CID 25036288
IUPAC navn imino-methyl-oxo-phenyl-$1^{6}-sulfan
SMIL CS(=N)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-S-Methyl-S-phenylsulfoximine
Smeltepunkt 30°C to 32°C
Mængde 250 mg
Beilstein 5245633
Følsomhed Hygroscopic
Optisk rotation +36° (c=1 in Acetone)
Formel vægt 155.22
Procent renhed 97%