Få mere at vide
(S,S)-meta-nitro-Chloramphenicol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S,S)-meta-nitro-Chloramphenicol |
| CAS | 1327173-85-2 |
| Molekylær formel | C11 H12 Cl2 N2 O5 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2,2-Dichloro-N-[(1S,2S)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(3-nitrophenyl)ethyl]acetamide, 2,2-Dichloro-N-((1S,2S)-1,3-dihydroxy-1-(3-nitrophenyl)propan-2-yl)acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-2-1-3-7(4-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m0/s1 |
| SMIL | OC[C@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@@H](O)c1cccc(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2,2-dichloro-N-[(1S,2S)-1,3-dihydroxy-1-(3-nitrophenyl)propan-2-yl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 323.129 |
| Formel vægt | 322.012 |