missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S,S)-Hydroxy Bupropion, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S,S)-hydroxy Bupropion |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18ClNO2.ClH/c1-9-13(16,17-8-12(2,3)15-9)10-5-4-6-11(14)7-10;/h4-7,9,15-16H,8H2,1-3H3;1H/t9-,13+;/m0./s1 |
| Formel vægt | 291.0793 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?