missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S,S)-Hydroperoxy Des(boric Acid) Bortezomib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Hydroperoxy Des(boric Acid) Bortezomib |
| CAS | 886979-78-8 |
| Molekylær formel | C19 H24 N4 O4 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 2-Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-[[(1R)-1-hydroperoxy-3-methylbutyl]amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-, Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-[[(1R)-1-hydroperoxy-3-methylbutyl]amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]- (9CI), N-[(1S)-2-[[(1R)-1-Hydroperoxy-3-methylbutyl]amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-2-pyrazinecarboxamide, Bortezomib R-hydroperoxide (USP) |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N4O4/c1-13(2)10-17(27-26)23-18(24)15(11-14-6-4-3-5-7-14)22-19(25)16-12-20-8-9-21-16/h3-9,12-13,15,17,26H,10-11H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t15-,17+/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2)OO |
| IUPAC navn | N-[(2S)-1-[[(1R)-1-hydroperoxy-3-methylbutyl]amino]-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]pyrazine-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 372.42 |
| Formel vægt | 372.1798 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?