Få mere at vide
(S,S)-(-)-Hydrobenzoin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S,S)-(-)-Hydrobenzoin |
| CAS | 2325-10-2 |
| Molekylær formel | C14H14O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | (1S,2S)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, D-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, [S-(R*,R*)]-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, (-)-(S,S)-Hydrobenzoin, (-)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, (-)-Hydrobenzoin, (1S,2S)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, (S,S)-(-)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, (S,S)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, (S,S)-1,2-Diphenylethanediol, (S,S)-2-Hydroxy-1,2-diphenylethanol, (S,S)-Hydrobenzoin |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-16H/t13-,14-/m0/s1 |
| SMIL | CCO\C=C\C(=O)CC |
| IUPAC navn | (1S,2S)-1,2-diphenylethane-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.26 |
| Formel vægt | 214.0994 |