missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S,S)Dinitroso Ethambutol, TRC

Artikelnummer. 30361347
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361347 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30361347 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD262850100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,N'-Dinitrosoethambutol
CAS 2792161-95-4
Molekylær formel C10 H22 N4 O4
Mængde 100 mg
Synonym N,N'-Dinitrosoethambutol
InChI formel InChI=1S/C10H22N4O4/c1-3-9(7-15)13(11-17)5-6-14(12-18)10(4-2)8-16/h9-10,15-16H,3-8H2,1-2H3/t9-,10-/m0/s1
SMIL CC[C@@H](CO)N(CCN(N=O)[C@@H](CC)CO)N=O
IUPAC navn N-[(2S)-1-hydroxybutan-2-yl]-N-[2-[[(2S)-1-hydroxybutan-2-yl]-nitrosoamino]ethyl]nitrous amide
Molekylvægt (g/mol) 262.3061
Formel vægt 262.1641
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.