Få mere at vide
(S,S)-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S,S)-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2/c1-2-6-4-8-5-7(6)9-3-1/h6-9H,1-5H2/t6-,7+/m0/s1 |
| Formel vægt | 126.1157 |