Få mere at vide
(S,S)-(+)-2,5-bis(methoxymethyl)pyrrolidin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10023500 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10023500 250 mg Glasflaske 250mg
10593884 1 g Glasflaske 1g
11986621 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10023500 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 293462500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 93621-94-4 | C8H17NO2 | 159.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93621-94-4
Molekylær formel C8H17NO2
Molekylvægt (g/mol) 159.23
MDL nummer MFCD00210016
InChI nøgle HDXYTIYVVNJFLU-YUMQZZPRSA-N
Synonym 2s,5s-2,5-bis methoxymethyl pyrrolidine, s,s-2,5-bis-methoxymethylpyrrolidine, s,s-2,5-bis methoxymethyl pyrrolidine, s,s-+ 2,5-bis methoxymethyl pyrrolidine, s,s-+-2,5-bis methoxymethyl pyrrolidine, 2s-2alpha,5beta-bis methoxymethyl pyrrolidine, 2s,5s---2,5-bis methoxymethyl pyrrolidine, 2s,5s-2,5-bis methoxymethyl-2,3,4,5-tetrahydropyrrole
PubChem CID 7019262
IUPAC navn (2S,5S)-2,5-bis(methoxymethyl)pyrrolidin
SMIL COCC1CCC(N1)COC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S,S)-(+)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4470 to 1.4490
Mængde 250 mg
Specifik rotation + 8.00
Formel vægt 159.23
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske