Få mere at vide
(S,S)-[2-(4'-isopropyloxazolin-2'yl)ferrocenyl]diphenylphosphin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11995921 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11995921 100 mg Glasflaske 100mg
11905931 250 mg Glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11995921 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437281000
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 163169-29-7
Molekylær formel C28H28FeNOP
Molekylvægt (g/mol) 481.36
MDL nummer MFCD15144869
InChI nøgle FELCHLOAEMNOQM-KISGOYOSNA-N
Synonym (S)[(Sp)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]-4-isopropyloxazoline
IUPAC navn (S,S)-[2-(4-isopropyl-2-oxazolinyl)ferrocenyl]diphenylphosphin
SMIL [Fe].c1cccc1.CC(C)[C@H]1COC(=N1)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S,S)-[2-(4′-Isopropyloxazolin-2′yl)ferrocenyl]diphenylphosphine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 162.0°C to 165.0°C
Farve Gul til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 mg
Formel vægt 481.35
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller