Få mere at vide
Alfa Aesar™ (S,S)-(-)-1,2-Bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride, 95%, ee 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15495095
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495095 250 mg 250mg
11445780 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15495095 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore H25981.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1052707-05-7
Molekylær formel C14H8Cl2F10N2
Molekylvægt (g/mol) 465.116
MDL nummer MFCD09265323
InChI nøgle JXHUHXWIKZGKIE-AXEKQOJOSA-N
Synonym 1s,2s-1,2-bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, s,s---1,2-bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, s,s-1,2-bis 2,3,4,5-pentafluorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, ee
PubChem CID 73995083
IUPAC navn (1S,2S)-1,2-bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)ethane-1,2-diamine;dihydrochloride
SMIL C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C(C(C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F)N)N.Cl.Cl
Specifica
Kemisk navn eller materiale (S,S)-(-)-1,2-Bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Smeltepunkt >200°C
Assay Procent Noter ee 99 %
Mængde 250 mg
Optisk rotation −28° (c=1 in Methanol)
Formel vægt 465.13
Procent renhed 95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.