missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-Ruxolitinib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ent-Ruxolitinib |
| CAS | 941685-37-6 |
| Molekylær formel | C17 H18 N6 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (3S)-3-Cyclopentyl-3-[4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]propanenitrile (ent-Ruxolitinib), (3S)-3-Cyclopentyl-3-[4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]propanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N6/c18-7-5-15(12-3-1-2-4-12)23-10-13(9-22-23)16-14-6-8-19-17(14)21-11-20-16/h6,8-12,15H,1-5H2,(H,19,20,21)/t15-/m0/s1 |
| SMIL | N#CC[C@@H](C1CCCC1)n2cc(cn2)c3ncnc4[nH]ccc34 |
| IUPAC navn | (3S)-3-cyclopentyl-3-[4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)pyrazol-1-yl]propanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.36 |
| Formel vægt | 306.1593 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?