missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-Ruxolitinib Phosphate, TRC

Artikelnummer. 30180285
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180285 10 mg
30179923 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30180285 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR71311510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2703484-89-1
Molekylær formel C17H18N6 • H3PO4
Molekylvægt (g/mol) 404.37
IUPAC navn (S)-3-(4-(1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl)-3-cyclopentylpropanenitrile phosphate
SMIL O=P(O)(O)O.N#CC[C@@H](C1CCCC1)N2C=C(C=N2)C3=C4C=CN=C4NC=N3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-Ruxolitinib Phosphate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H18N6.H3O4P/c18-7-5-15(12-3-1-2-4-12)23-10-13(9-22-23)16-14-6-8-19-17(14)21-11-20-16;1-5(2,3)4/h6,8-12,15H,1-5H2,(H,19,20,21);(H3,1,2,3,4)/t15-;/m0./s1
Formel vægt 404.14
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.