Få mere at vide
(S)-Ru(OAc)2(BINAP), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Ru(OAc)2(BINAP) |
| CAS | 261948-85-0 |
| Molekylær formel | C48H38O4P2Ru |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Diacetato[(S)-(-)-2,2′-bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl]ruthenium(II), (OC-6-22)-Bis(acetato-kO,kO')[1,1'-(1S)-[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diylbis[1,1-diphenylphosphine-kP]]ruthenium |
| InChI formel | InChI=1S/C44H32P2.2C2H4O2.Ru/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;2*1-2(3)4;/h1-32H;2*1H3,(H,3,4);/q;;;+2/p-2 |
| SMIL | [Ru+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc4ccccc4c3c5c(ccc6ccccc56)P(c7ccccc7)c8ccccc8 |
| IUPAC navn | [1-(2-diphenylfosfanylnaphthalen-1-yl)nafthalen-2-yl]-diphenylfosfan; ruthenium(2+); diacetat |
| Molekylvægt (g/mol) | 841.83 |
| Formel vægt | 842.1289 |