missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-Ropivacaine, TRC

Artikelnummer. 30420439
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
200 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420439 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30420439 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR674995200MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ropivacaine
CAS 84057-95-4
Molekylær formel C17 H26 N2 O
Mængde 200 mg
Synonym 2-Piperidinecarboxamide','N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propyl-','(2S)-, 2-Piperidinecarboxamide','N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propyl-','(S)-, (2S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-propyl-2-piperidinecarboxamide, (-)-LEA 103, (-)-Ropivacaine, (2S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-propyl-2-piperidinecarboxamide, (2S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide, (S)-(-)-Ropivacaine, Anapeine, LEA 103, Narop, Naropeine, Naropine, Ropivacaine, S-Ropivacaine
InChI formel InChI=1S/C17H26N2O/c1-4-11-19-12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3/h7-9,15H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20)/t15-/m0/s1
SMIL CCCN1CCCC[C@H]1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
IUPAC navn (2S)-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 274.4
Formel vægt 274.2045
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.