missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-Ropivacaine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ropivacaine |
| CAS | 84057-95-4 |
| Molekylær formel | C17 H26 N2 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Piperidinecarboxamide','N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propyl-','(2S)-, 2-Piperidinecarboxamide','N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propyl-','(S)-, (2S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-propyl-2-piperidinecarboxamide, (-)-LEA 103, (-)-Ropivacaine, (2S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-propyl-2-piperidinecarboxamide, (2S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide, (S)-(-)-Ropivacaine, Anapeine, LEA 103, Narop, Naropeine, Naropine, Ropivacaine, S-Ropivacaine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26N2O/c1-4-11-19-12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3/h7-9,15H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20)/t15-/m0/s1 |
| SMIL | CCCN1CCCC[C@H]1C(=O)Nc2c(C)cccc2C |
| IUPAC navn | (2S)-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.4 |
| Formel vægt | 274.2045 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?