missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-Repaglinide Ethyl Ester (Repaglinide Impurity), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-Ethoxy-4-[2-(((1S)-3-methyl-1-[2-(piperidin-1-yl)phenyl]butyl]amino)-2-oxoethyl)-benzoate (Repaglinide Ethyl Ester) |
| CAS | 147770-06-7 |
| Molekylær formel | C29 H40 N2 O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Ethoxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]-benzoic acid ethyl ester, Benzoic acid','2-ethoxy-4-[2-[[3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]-','ethyl ester','(S)-, (S)-2-Ethoxy-4-[[[N-[1-(2-piperidinophenyl)-3-methylbutyl]amino]carbonyl]methyl]benzoic acid ethyl ester, (S)-Ethyl 2-ethoxy-4-[[[N-[1-(2-piperidinophenyl)-3-methyl-1-butyl]amino]carbonyl]methyl]benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C29H40N2O4/c1-5-34-27-19-22(14-15-24(27)29(33)35-6-2)20-28(32)30-25(18-21(3)4)23-12-8-9-13-26(23)31-16-10-7-11-17-31/h8-9,12-15,19,21,25H,5-7,10-11,16-18,20H2,1-4H3,(H,30,32)/t25-/m0/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)c1ccc(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)c2ccccc2N3CCCCC3)cc1OCC |
| IUPAC navn | ethyl 2-ethoxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-(2-piperidin-1-ylphenyl)butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 480.64 |
| Formel vægt | 480.2988 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?