Få mere at vide
(S)-(+)-Repaglinide-d5 (ethoxy-d5), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Repaglinide-ethyl-d5 |
| CAS | 1217709-85-7 |
| Molekylær formel | C27 2H5 H31 N2 O4 |
| Mængde | 0.01 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C27H36N2O4/c1-4-33-25-17-20(12-13-22(25)27(31)32)18-26(30)28-23(16-19(2)3)21-10-6-7-11-24(21)29-14-8-5-9-15-29/h6-7,10-13,17,19,23 H,4-5,8-9,14-16,18H2,1-3H3,(H,28,30)(H,31,32)/t23-/m0/s1/i1D3,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Oc1cc(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)c2ccccc2N3CCCCC3)ccc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-[2-[[(1 S)-3-methyl-1-(2-piperidin-1-ylphenyl)butyl]amino]-2-oxoethyl]-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 457.62 |
| Formel vægt | 457.2989 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |