Få mere at vide
(S)-Rasagiline Mesylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Rasagiline Mesylate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N.CH4O3S/c1-2-9-13-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)12;1-5(2,3)4/h1,3-6,12-13H,7-9H2;1H3,(H,2,3,4)/t12-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 267.0929 |
| Procent renhed | >95% |