missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG4-NH2
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 663.83 g/mol |
| CAS | 2010159-57-4 |
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | VH032-PEG4-NH2 ∣ VHL Ligand-Linker Conjugates 4 ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 7 Free Base |
| Opløselighed | DMSO : 170 mg/mL (256.09 mM; Need ultrasonic) |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?