Få mere at vide
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG4-N3
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 689.82 g/mol |
| CAS | 1797406-81-5 |
| Indhold og opbevaring | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | VH032-PEG4-N3 ∣ VHL Ligand-Linker Conjugates 5 ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 4 |
| Opløselighed | DMSO : 50 mg/mL (72.48 mM; Need ultrasonic) |