Få mere at vide
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG3-NH2 hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 656.23 g/mol |
| CAS | 2097971-11-2 |
| Indhold og opbevaring | -80°C, protect from light, stored under nitrogen |
| Forsendelsestilstand | Shipping with dry ice |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | VH032-PEG3-NH2 hydrochloride ∣ VHL Ligand-Linker Conjugates 1 hydrochloride ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 5 |
| Opløselighed | DMSO : 50 mg/mL (76.19 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : ≥ 50 mg/mL (76.19 mM) |