Få mere at vide
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG2-NH2
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 575.72 g/mol |
| CAS | 2010159-60-9 |
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | VH032-PEG2-NH2 ∣ VHL Ligand-Linker Conjugates 3 ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 6 Free Base |