Få mere at vide
[S-(R*,S*)]-5-[1-Hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)(phenylmethyl)amino]ethyl]-2-(phenylmethoxy)benzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [S-(R*,S*)]-5-[1-Hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)(phenylmethyl)amino]ethyl]-2-(phenylmethoxy)benzamide |
| CAS | 81580-37-2 |
| Molekylær formel | C33H36N2O3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H36N2O3/c1-25(17-18-26-11-5-2-6-12-26)35(22-27-13-7-3-8-14-27)23-31(36)29-19-20-32(30(21-29)33(34)37)38-24-28-15-9-4-10-16-28/h2-16,19-21,25,31,36H,17-18,22-24H2,1H3,(H2,34,37)/t25-,31-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](CCc1ccccc1)N(C[C@@H](O)c2ccc(OCc3ccccc3)c(c2)C(=O)N)Cc4ccccc4 |
| IUPAC navn | 5-[(1S)-2-[benzyl-[(2R)-4-phenylbutan-2-yl]amino]-1-hydroxyethyl]-2-phenylmethoxybenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 508.65 |
| Formel vægt | 508.2726 |