missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S,R,R,S)-Nebivolol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S,R,R,S)-Nebivolol |
| CAS | 119365-23-0 |
| Molekylær formel | C22H25F2NO4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2H-1-Benzopyran-2-methanol','α,α'-[iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-','(αR,α'R,2S,2'S)-, 2H-1-Benzopyran-2-methanol','α,α'-[iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-','[2S-[2R*[S*[S*(R*)]]]]-, (αR,α'R,2S,2'S)-α,α'-[Iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol], R 65260, (S,R,R,S)-Nebivolol |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25F2NO4/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2/t17-,18-,21+,22+/m1/s1 |
| SMIL | O[C@H](CNC[C@@H](O)[C@@H]1CCc2cc(F)ccc2O1)[C@@H]3CCc4cc(F)ccc4O3 |
| IUPAC navn | (1R)-1-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]-2-[[(2R)-2-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]-2-hydroxyethyl]amino]ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 405.44 |
| Formel vægt | 405.1752 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?